Learn More
Labcon SuperClear™ 2.0 mL Screw Cap Microcentrifuge Tubes
GREENER_CHOICE
Includes molded graduations and labeling spot
46.25 CHF - 2015.00 CHF
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP; CE-IVD-Konformität
Autoklavierbar Autoklavierbar
Kapazität (metrisch) 2,0 mL
Farbe Naturfarben
Material Polypropylenharz
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Verpackung Beschreibung Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Verpackung Beschreibung Preis Menge & Verfügbarkeit  
16674122
GREENER_CHOICE
Zubehör anzeigen Unterlagen ansehen
Labcon
3660-870-000-9
500 Röhrchen/Beutel/10 Beutel/Karton Ohne Verschlusskappen
46.25 CHF
500 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
17587606
Unterlagen ansehen
Labcon
3661-870-000-9
500 Röhrchen und 500 Kappen in separaten Beuteln / Pkg./10 Pkg. / Karton Mit Kappen in separaten Beuteln
2015.00 CHF
5000 Stück
Verfügbar ab: 12-03-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
16694122
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
Labcon
3661-875-000-9
50 Röhrchen / Beutel/10 Beutel / Pkg./10 Pkg. / Karton Mit angebrachten Kappen
212.00 CHF
500 Stück
Verfügbar ab: 12-03-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Microcentrifuge tube
  • Screw Cap Style
  • Includes molded graduations and labeling spot
  • ATP, RNase/DNase and Endotoxin Free (non-pyrogenic)
  • Polypropylene USP Class VI resin
  • Centrifuging to 20,000 x G
  • Freezable to -80°C
  • Made in USA
Spezifikation
Spezifikation
ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP; CE-IVD-Konformität
2,0 mL
Polypropylenharz
2,0 mL
SuperClear™ Mikrozentrifugenröhrchen
20.000 RZB
Autoklavierbar
Naturfarben
Zentrifugation
ATP, RNase/DNase und Endotoxin-frei (nicht-pyrogenisch)