Learn More
Sulfurylchlorid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 15472997
Lager vorrätig
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Sulfurylchlorid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-4407979
250 g, 250 Gramm
Click to view available options
Menge:
250 g
1 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
250 Gramm
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt ist ein isoliertes Zwischenprodukt, das gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) transportiert wird. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Artikelnummer. 15472997
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 089411.30
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt ist ein isoliertes Zwischenprodukt, das gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) transportiert wird. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
CAS: 7791-25-5 | Cl2O2S | 134.96 g/mol
Sulfuryl chloride is used as a chlorinating, sulfonating and chlorosulfonating agent. It is also used as a source of chlorine and acts as a reagent in the conversion of C-hydrogen to C-chlorine adjacent to activating substituent namely carbonyls and sulfoxides. As a chlorinating agent, it is involved in the chlorination of substrates like alkanes, alkenes, alkynes, aromatics, tetrahydrofuran and epoxides. It finds application in the conversion of thiols or disulfides into their corresponding sulfenyl chlorides. It plays a vital role to treat wool to prevent shrinkage.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7791-25-5
Summenformel Cl2O2S
Molekulargewicht (g/mol) 134.96
MDL-Nummer MFCD00011451
InChI-Schlüssel YBBRCQOCSYXUOC-UHFFFAOYSA-N
Synonym sulfuryl chloride, sulfonyl chloride, sulphuryl dichloride, sulphuryl chloride, sulfonyl dichloride, sulfuric dichloride, sulfuric oxychloride, sulfurylchlorid, caswell no. 816, sulfurylchlorideMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 24648
ChEBI CHEBI:29291
IUPAC-Name Sulfuryldichlorid
SMILES ClS(Cl)(=O)=O
Spezifikation
Siedepunkt 69°C
Chemischer Name oder Material Sulfuryl chloride
Schmelzpunkt °C to 54°C
Physikalische Form Flüssigkeit
Menge 250 g
Prozentgehaltsbereich 97%
Löslichkeitsinformationen Miscible with benzene,toluene,chloroform,ether,carbon tetrachloride and glacial acetic acid.
Formelmasse 134.96
Brechungsindex 1.4437
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Dichte 1.68 g/mL
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Artikelnummer
ChargennummerS09L020 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum10/06/2025 Artikelnummer089411.A1,089411.30
ChargennummerQ22L020 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/05/2025 Artikelnummer089411.A1,089411.30
ChargennummerM24L039 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum27/01/2025 Artikelnummer089411.A1,089411.30
ChargennummerA0461179 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum09/10/2024 Artikelnummer089411.A1,089411.30
ChargennummerU07K064 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum21/08/2024 Artikelnummer089411.A1,089411.30
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Sulfuryl chloride
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H330-Lebensgefahr bei Einatmen.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P271-Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P284-¢Bei unzureichender Belüftung! Atemschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P363-Kontaminierte Kleidung vor erneutem Tragen waschen.
  • P403+P233-Behälter dicht verschlossen an einem gut belüfteten Ort aufbewahren.
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Sulfuryl chloride
Name des Produkts
Sulfurylchlorid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals >