Learn More
Hydrazinsulfat, ACS-Reagenz, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10138280
Zum Warenkorb hinzufügen
Hydrazinsulfat, ACS-Reagenz, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10138280
50 g, Kunststoffflasche
Click to view available options
Menge:
50 g
100 g
500 g
Verpackung:
Kunststoffflasche
Artikelnummer. 10138280
Marke: Thermo Scientific Acros 423770500
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Reduktionsreagenz
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10034-93-2
Summenformel H4N2·H2SO4
Molekulargewicht (g/mol) 130.12
MDL-Nummer MFCD00044873
InChI-Schlüssel ZGCHATBSUIJLRL-UHFFFAOYSA-N
Synonym hydrazine sulfate, hydrazine monosulfate, hydrazine, sulfate, hydrazine sulphate, hydrazinium sulfate, hydrazonium sulfate, hydrazine sulfate 1:1, segidrin, sehydrin, diamine sulfate
PubChem CID 24842
IUPAC-Name Hydrazin;schwefelsäure
SMILES NN.OS(=O)(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Hydrazine sulfate
Schmelzpunkt 254.0°C
Farbe Weiß
Physikalische Form Kristallpulver
Menge 50 g
Strukturformel H2NNH2·H2SO4
Merck Index 15, 4810
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 30g/L (20°C). Other solubilities: insoluble in alcohol
Formelmasse 130.12
Reinheit (%) ≥99.0%
Güte ACS-Reagenz
Verpackung Kunststoffflasche
Glührückstand 0.05% max
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0467251 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2025 Catalog Number423771000,423775000,423770500
ChargennummerA0467252 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2025 Catalog Number423771000,423775000,423770500
ChargennummerA0448765 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/06/2024 Catalog Number423771000,423775000,423770500
ChargennummerA0463597 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum11/06/2024 Catalog Number423771000,423775000,423770500
ChargennummerA0456350 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum06/10/2023 Catalog Number423771000,423775000,423770500
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Hydrazine sulfate
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
  • Karzinogenität Kategorie 1B
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1C
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H301-Giftig bei Verschlucken.
  • H311-Giftig bei Hautkontakt.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H331-Giftig bei Einatmen.
  • H350-Kann Krebs erzeugen.
  • H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
  • H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
  • P202-Vor Gebrauch alle Sicherheitshinweise lesen und verstehen.
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P270-Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen.
  • P271-Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden.
  • P272-Kontaminierte Arbeitskleidung nicht außerhalb des Arbeitsplatzes tragen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P330-Mund ausspülen.
  • P331-KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P363-Kontaminierte Kleidung vor erneutem Tragen waschen.
  • P403+P233-Behälter dicht verschlossen an einem gut belüfteten Ort aufbewahren.
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Name des Produkts
Hydrazinsulfat, ACS-Reagenz, Thermo Scientific Chemicals >