Learn More
Schwefelsäurelösung 0,05 M (0,1 N), gebrauchsfertige NIST-Standardlösung für volumetrische Analysen, Fisher Chemical Artikelnummer.: 10355710
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Schwefelsäurelösung 0,05 M (0,1 N), gebrauchsfertige NIST-Standardlösung für volumetrische Analysen, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10355710
1 l, Plastikflasche aus HDPE
Click to view available options
Menge:
1 l
2,5 l
Gehäuse 10L
Gehäuse 25L
Verpackung:
Beutel in Karton
Kunststoffbehälter
Plastikflasche aus HDPE
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Artikelnummer. 10355710
Marke: Fisher Chemical J/8460/15
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Identificatori chimici
CAS 7664-93-9
Summenformel H2O4S
Molekulargewicht (g/mol) 98.07
MDL-Nummer MFCD00064589
InChI-Schlüssel QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N
Synonym oil of vitriol, sulphuric acid, dihydrogen sulfate, mattling acid, battery acid, dipping acid, acide sulfurique, electrolyte acid, acidum sulfuricum, vitriol brown oilMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 1118
ChEBI CHEBI:26836
IUPAC-Name Schwefelsäure
SMILES OS(O)(=O)=O
Specifica
Farbe Farblos
Siedepunkt 100 °C
Verpackung Plastikflasche aus HDPE
Dampfdruck 1 mmHg bei 20 °C.
Menge 1 l
Physikalische Form Flüssig
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
1 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer2526689 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/02/2025 Catalog NumberJ/8460/25,J/8460/24,J/8460C/90,J/8460C/05,J/8460/17,J/8460/15
Identificativo prodotto
  • Sulfuric acid, 0.1N (0.05M) standard solution
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Schwefelsäurelösung 0,05 M (0,1 N), gebrauchsfertige NIST-Standardlösung für volumetrische Analysen, Fisher Chemical >
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato