Learn More
Schwefelsäurelösung 0,05 M (0,1 N), gebrauchsfertige NIST-Standardlösung für volumetrische Analysen, Fisher Chemical Artikelnummer.: 10152050
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Schwefelsäurelösung 0,05 M (0,1 N), gebrauchsfertige NIST-Standardlösung für volumetrische Analysen, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10152050
2,5 l, Plastikflasche aus HDPE
Click to view available options
Menge:
1 l
2,5 l
Gehäuse 10L
Gehäuse 25L
Verpackung:
Beutel in Karton
Kunststoffbehälter
Plastikflasche aus HDPE
Artikelnummer. 10152050
Marke: Fisher Chemical J/8460/17
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Chemische Identifikatoren
CAS 7664-93-9
Summenformel H2O4S
Molekulargewicht (g/mol) 98.07
MDL-Nummer MFCD00064589
InChI-Schlüssel QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N
Synonym oil of vitriol, sulphuric acid, dihydrogen sulfate, mattling acid, battery acid, dipping acid, acide sulfurique, electrolyte acid, acidum sulfuricum, vitriol brown oilMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 1118
ChEBI CHEBI:26836
IUPAC-Name Schwefelsäure
SMILES OS(O)(=O)=O
Spezifikation
Farbe Farblos
Siedepunkt 100 °C
Verpackung Plastikflasche aus HDPE
Dampfdruck 1 mmHg bei 20 °C.
Menge 2,5 l
Physikalische Form Flüssig
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
1 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer2526689 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/02/2025 Catalog NumberJ/8460/25,J/8460/24,J/8460C/90,J/8460C/05,J/8460/17,J/8460/15
Produktidentifikator
  • Sulfuric acid, 0.1N (0.05M) standard solution
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Schwefelsäurelösung 0,05 M (0,1 N), gebrauchsfertige NIST-Standardlösung für volumetrische Analysen, Fisher Chemical >