missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Schwefelsäure, Puriss., entspricht den analytischen Spezifikationen von BP, Ph. Arzneibuch, 95-97 %, Honeywell Fluka™
Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte

Click to view available options
Menge:
1 l
2.5 l
5 l
4 x 2.5 l
4 x 5 l
50 kg
6 x 1 l
Verpackung:
Kunststoffflasche
Metallfass
Beschreibung
- Seit über 65 Jahren führend in der Branche
- Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit

Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Schwefelsäure |
Namenshinweis | puriss., entspricht der analytischen Spezifikation von BP, Ph. Eur., 95 - 97 % |
Siedepunkt | 310 °C |
CAS Min. % | ≥50.0000%, ≥1.0000% |
CAS Max. % | ≤100.0000%, <5.0000% |
Dichte | 1.840 g/cm3 |
Verpackung | Kunststoffflasche |
Menge | 4 x 5 l |
Strukturformel | H2SO4 |
UN-Nummer | UN1830 |
Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung

Produktidentifikator
- Sulfuric acid
- Gefahr
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1A
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- EUH014-Reagiert heftig mit Wasser.
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- MIXTURE LIST-Enthält: sulphuric acid
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Schwefelsäure, Puriss., entspricht den analytischen Spezifikationen von BP, Ph. Arzneibuch, 95-97 %, Honeywell Fluka™ >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur