Learn More
Schwefelsäure, Puriss., entspricht den analytischen Spezifikationen von BP, Ph. Arzneibuch, 95-97 %, Honeywell Fluka™
Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Click to view available options
Menge:
1 l
2.5 l
5 l
4 x 2.5 l
4 x 5 l
50 kg
6 x 1 l
Verpackung:
Kunststoffflasche
Metallfass
Beschreibung
- Seit über 65 Jahren führend in der Branche
- Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Schwefelsäure |
Namenshinweis | puriss., entspricht der analytischen Spezifikation von BP, Ph. Eur., 95 - 97 % |
Siedepunkt | 310 °C |
CAS Min. % | ≥50.0000%, ≥1.0000% |
CAS Max. % | ≤100.0000%, <5.0000% |
Dichte | 1.840 g/cm3 |
Verpackung | Metallfass |
Glührückstand | ≤ 0,0005 % |
Dampfdruck | 1 mmHg (146 °C) |
Menge | 50 kg |
Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Sulfuric acid
- Gefahr
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1A
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- EUH014-Reagiert heftig mit Wasser.
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- MIXTURE LIST-Enthält: sulphuric acid
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Schwefelsäure, Puriss., entspricht den analytischen Spezifikationen von BP, Ph. Arzneibuch, 95-97 %, Honeywell Fluka™ >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur