Learn More
Schwefelsäure, min. 95 %, d = 1,83, SLR, reinst, nitrogenarm, Fisher Chemical™
H2O4S, CAS-Nummer-7664-93-9, Acidum sulfuricum, Acidsulfurique, Batteriesäure, Dihydrogensulfat, Mattrinsäure, Elektrolytsäure, Vitriolbraunöl, Vitriolöl, Schwefelsäure, Tauchsäure, 2,5 l, 290 Grad C, CHEBI:26836, Farblos, 98.07g/mol, QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N, Schwefelsäure
52.65 CHF - 106.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS 7664-93-9
Summenformel H2O4S
Molekulargewicht (g/mol) 98.07
MDL-Nummer MFCD00064589
InChI-Schlüssel QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N
Synonym Vitriolöl, Schwefelsäure, Dihydrogensulfat, Mattling-Säure, Batteriesäure, Tauchsäure, Elektrolytsäure, Braunes Vitriolöl, acidum sulfuricum, vitriol brown oil
PubChem CID 1118
ChEBI CHEBI:26836
IUPAC-Name Schwefelsäure
SMILES OS(O)(=O)=O
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
10764001
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Fisher Chemical
S/9200/PB08
500 ml
52.65 CHF
500 Milliliter
Verfügbar ab: 17-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
10764191
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Fisher Chemical
S/9200/PB17
2,5 l
106.00 CHF
2.50 Liter
Verfügbar ab: 30-05-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
H2O4S, CAS-Nummer-7664-93-9, acidum sulfuricum, acide sulfurique, Batteriesäure, Dihydrogensulfat, Mattierungssäure, Elektrolytsäure, Vitriolbraunöl, Vitriolöl, Schwefelsäure, Tauchsäure, 2,5 l, 290 °C, CHEBI:26836, farblos, 98,07 g/mol, QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N, Schwefelsäure
Spezifikation
Mehr anzeigen
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
  • Sulfuric acid
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1A
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Schwefelsäure, min. 95 %, d = 1,83, SLR, reinst, nitrogenarm, Fisher Chemical™