Learn More
Schwefelsäure, min. 95 %, d = 1,83, SLR, reinst, nitrogenarm, Fisher Chemical™
Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Click to view available options
Menge:
500 ml
2,5 l
Packungsgröße:
2.50 Liter
500 Milliliter
Beschreibung
H2O4S, CAS-Nummer-7664-93-9, acidum sulfuricum, acide sulfurique, Batteriesäure, Dihydrogensulfat, Mattierungssäure, Elektrolytsäure, Vitriolbraunöl, Vitriolöl, Schwefelsäure, Tauchsäure, 2,5 l, 290 °C, CHEBI:26836, farblos, 98,07 g/mol, QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N, Schwefelsäure
Spezifikation
Spezifikation
pH | 1 |
Farbe | Farblos |
Schmelzpunkt | 10 °C |
Siedepunkt | 290 °C |
Verpackung | Plastikflasche aus HDPE |
Dampfdruck | 1 mmHg 146 |
Menge | 2,5 l |
Viskosität | 21 mPa bei 25 °C |
Physikalische Form | Flüssig |
Formelmasse | 98.07g/mol |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Sulfuric acid
- Gefahr
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1A
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Schwefelsäure, min. 95 %, d = 1,83, SLR, reinst, nitrogenarm, Fisher Chemical™ >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur