Learn More
Schwefelsäure, min. 90 %, d = 1,83, SLR, reinst, für Milchtests (Gerbertest), Fisher Chemical™
H2O4S, CAS-Nummer 7664-93-9, Elektrolytsäure, Tauchsäure, Diwasserstoffsulfat, Acid sulfurique, Acidum sulfuricum, Batteriesäure, Schwefelsäure, Mattronensäure, Vitriolöl, braunes Vitriolöl, 2,5 l, 290 °C, CHEBI:26836, Farblos, 98,07 g/mol, QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N, Schwefelsäure
50.25 CHF - 158.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS 7664-93-9
Summenformel H2O4S
Molekulargewicht (g/mol) 98.07
MDL-Nummer MFCD00064589
InChI-Schlüssel QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 1118
ChEBI CHEBI:26836
IUPAC-Name Schwefelsäure
SMILES OS(O)(=O)=O
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
15938916
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Fisher Chemical
S/9360/PB15
1 L HDPE-Kunststoffflasche
50.25 CHF
1 Liter
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
10427080
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Fisher Chemical
S/9360/PB17
2,5 l HDPE-Kunststoffflasche
158.00 CHF
2.50 Liter
Verfügbar ab: 23-05-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
H2O4S, CAS-Nummer 7664-93-9, Elektrolytsäure, Tauchsäure, Diwasserstoffsulfat, Acid sulfurique, Acidum sulfuricum, Batteriesäure, Schwefelsäure, Mattronensäure, Vitriolöl, braunes Vitriolöl, 2,5 l, 290 °C, CHEBI:26836, Farblos, 98,07 g/mol, QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N, Schwefelsäure
Spezifikation
Mehr anzeigen
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1A
Gefahrenhinweis
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Schwefelsäure, min. 90 %, d = 1,83, SLR, reinst, für Milchtests (Gerbertest), Fisher Chemical™