Learn More
Schwefelsäure 62 %, d = 1,52, zur Bestimmung von Fetten in Käse, Fisher Chemical
Geeignet zur Bestimmung von Fetten in Käse.
75.60 CHF - 264.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 7664-93-9, 7732-18-5 |
---|---|
Summenformel | H2O4S |
Molekulargewicht (g/mol) | 98.07 |
MDL-Nummer | MFCD00064589 |
InChI-Schlüssel | QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N |
IUPAC-Name | Schwefelsäure |
SMILES | OS(O)(=O)=O |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
15948916
|
Fisher Chemical
S/9370/15 |
1 L |
75.60 CHF
1 Liter |
Verfügbar ab: 19-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
15958916
|
Fisher Chemical
S/9370/21 |
5 L | N/A | |||||||
Beschreibung
Chemische Identifikatoren
7664-93-9, 7732-18-5 | |
98.07 | |
QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N | |
OS(O)(=O)=O |
H2O4S | |
MFCD00064589 | |
Schwefelsäure |
Spezifikation
7664-93-9, 7732-18-5 | |
HDPE-Kunststoffflasche | |
H2O4S | |
MFCD00064589 | |
OS(O)(=O)=O | |
98.07 |
1,52 | |
61.5-62.5% | |
Flüssig | |
QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N | |
Schwefelsäure |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
Signalwort
Gefahrenkategorie
Gefahrenhinweis
Sicherheitshinweis
Ergänzende Informationen
- Sulphuric acid 62% for the determination of fats in cheese (Gerber test)
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Stoffe und Gemische\, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1A
Gefahrenhinweis
- H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: sulphuric acid
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Schwefelsäure 62 %, d = 1,52, zur Bestimmung von Fetten in Käse, Fisher Chemical