Learn More
Schwefelsäure 62 %, d = 1,52, zur Bestimmung von Fetten in Käse, Fisher Chemical Artikelnummer.: 15948916
Verfügbar ab: 25-06-2025
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
compliance-icons
Schwefelsäure 62 %, d = 1,52, zur Bestimmung von Fetten in Käse, Fisher Chemical
Artikelnummer. 15948916 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
1 L
Click to view available options
Menge:
1 L
5 L
Regulierung: Dieses Produkt enthält einen Ausgangsstoff für Explosivstoffe gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1148/2019. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Artikelnummer. 15948916
Marke: Fisher Chemical S/9370/15
Steigern Sie Ihre Getränketests mit Präzisionslösungen
Aktionscode 24135 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 25-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Regulierung: Dieses Produkt enthält einen Ausgangsstoff für Explosivstoffe gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1148/2019. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Geeignet zur Bestimmung von Fetten in Käse.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7664-93-9, 7732-18-5
Summenformel H2O4S
Molekulargewicht (g/mol) 98.07
MDL-Nummer MFCD00064589
InChI-Schlüssel QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N
IUPAC-Name Schwefelsäure
SMILES OS(O)(=O)=O
Spezifikation
Dichte 1,52
Verpackung HDPE-Kunststoffflasche
Prozentgehaltsbereich 61.5-62.5%
Menge 1 L
Physikalische Form Flüssig
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Sulphuric acid 62% for the determination of fats in cheese (Gerber test)
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Stoffe und Gemische\, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1A
Gefahrenhinweis
  • H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: sulphuric acid
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Schwefelsäure 62 %, d = 1,52, zur Bestimmung von Fetten in Käse, Fisher Chemical >