Learn More
Schwefelpulver, sublimiert, -100 mesh, 0.995, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 7704-34-9 | S | 32.06 g/mol
53.20 CHF - 139.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 7704-34-9 |
---|---|
Summenformel | S |
Molekulargewicht (g/mol) | 32.06 |
MDL-Nummer | MFCD00085316 |
InChI-Schlüssel | NINIDFKCEFEMDL-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | polymeric, lac, ad usum externum, acmc-20a47y, rubbervulcanizationagentis ot |
PubChem CID | 5362487 |
ChEBI | CHEBI:26833 |
IUPAC-Name | Schwefel |
SMILES | [S] |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11347728
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
033394.36 |
500 g |
53.20 CHF
500 Gramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11357728
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
033394.A3 |
2 kg |
139.00 CHF
2 Kilogramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
7704-34-9 | |
32.06 | |
NINIDFKCEFEMDL-UHFFFAOYSA-N | |
5362487 | |
Schwefel |
S | |
MFCD00085316 | |
polymeric, lac, ad usum externum, acmc-20a47y, rubbervulcanizationagentis ot | |
CHEBI:26833 | |
[S] |
Spezifikation
Sulphur | |
Gelb | |
99.50% | |
MFCD00085316 | |
NINIDFKCEFEMDL-UHFFFAOYSA-N | |
Schwefel | |
5362487 | |
248°C (478°F) | |
Pale yellow powder |
7704-34-9 | |
Sublimiertes Pulver | |
S | |
polymeric, lac, ad usum externum, acmc-20a47y, rubbervulcanizationagentis ot | |
[S] | |
32.06 | |
CHEBI:26833 | |
Schwach |
Sicherheit und Handhabung
P264b-P280-P302+P352-P305+P351+P338-P332+P313-P362
Gehäuse H315-H319-H500
missing translation for 'dotInformation' : DOT-Klasse:4,1; Verpackungsgruppe:III
missing translation for 'einecsNumber' : 231-722-6
missing translation for 'rtecsNumber' : Gehäuse WS4250000
missing translation for 'tsca' : Ja
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen
- Sulfur powder, sublimed
Signalwort
- Achtung
Gefahrenkategorie
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
- H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: sulphur