Learn More
Schwefelpulver, sublimiert, -100 mesh, 0.995, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
500 g
2 kg
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Sulphur |
Farbe | Gelb |
Physikalische Form | Sublimiertes Pulver |
Menge | 2 kg |
Prozentgehaltsbereich | 99.50% |
Zündpunkt | 248°C (478°F) |
Geruch | Schwach |
Aussehen | Pale yellow powder |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Sulfur powder, sublimed
- Achtung
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- MIXTURE LIST-Enthält: sulphur