Learn More
Schwefelblüten, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
20.17 CHF - 145.27 CHF
Spezifikation
Siedepunkt | 444°C |
---|---|
Schmelzpunkt | 117°C to 120°C |
CAS | 7704-34-9 |
Physikalische Form | Fest |
Summenformel | S |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11389236
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A17260.22 |
100 g |
20.17 CHF
100 Gramm |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
15493147
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A17260.36 |
500 g |
38.99 CHF
500 Gramm |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
11399236
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A17260.0E |
2500 g |
145.27 CHF
2500 Gramm |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
444°C | |
7704-34-9 | |
S |
117°C to 120°C | |
Fest | |
99% |