Learn More
Schwefelblüten, 99 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11389236
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Schwefelblüten, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11389236
100 g
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2500 g
Artikelnummer. 11389236
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A17260.22
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 7704-34-9 | S
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7704-34-9
Summenformel S
Spezifikation
Siedepunkt 444°C
Schmelzpunkt 117°C to 120°C
Physikalische Form Fest
Menge 100 g
Reinheit (%) 99%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Sulphur, flowers
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Sulphur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Schwefelblüten, 99 %, Thermo Scientific Chemicals >