Learn More
Schwefel, 99.5 %, sublimiert, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 7704-34-9 | S | 32.06 g/mol
31.55 CHF - 142.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 7704-34-9 |
---|---|
Summenformel | S |
Molekulargewicht (g/mol) | 32.06 |
MDL-Nummer | MFCD00085316 |
InChI-Schlüssel | NINIDFKCEFEMDL-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | polymeric, lac, ad usum externum, acmc-20a47y, rubbervulcanizationagentis ot |
PubChem CID | 5362487 |
ChEBI | CHEBI:26833 |
IUPAC-Name | Schwefel |
SMILES | [S] |
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10400101
|
Thermo Scientific Acros
201250250 |
25 g | Kunststoffflasche |
31.55 CHF
25 Gramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10740711
|
Thermo Scientific Acros
201250025 |
2.5 kg | Kunststoffflasche |
142.00 CHF
2.50 Kilogramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
7704-34-9 | |
32.06 | |
NINIDFKCEFEMDL-UHFFFAOYSA-N | |
5362487 | |
Schwefel |
S | |
MFCD00085316 | |
polymeric, lac, ad usum externum, acmc-20a47y, rubbervulcanizationagentis ot | |
CHEBI:26833 | |
[S] |
Spezifikation
445.0°C | |
114.0°C | |
7704-34-9 | |
Pulver | |
S | |
01,1118; 03,273; 05,632; 06,556; 14,291; 15,297 | |
15, 9099 | |
Solubility in water: insoluble. Other solubilities: slightly soluble in alcohol and ether, soluble in carbon disulfide, benzene, (about 2.4%, at 30°C, much more at higher temps.),toluene,, acetone (2.65% at 25°C), chloroform (1.5% at 18°C) | |
[S] | |
32.06 | |
CHEBI:26833 | |
99.5% |
Sulfur | |
99.5% | |
Gelb | |
99.4% min | |
MFCD00085316 | |
168°C | |
polymeric, lac, ad usum externum, acmc-20a47y, rubbervulcanizationagentis ot | |
NINIDFKCEFEMDL-UHFFFAOYSA-N | |
Schwefel | |
5362487 | |
32.05 | |
2.36 |
Sicherheit und Handhabung
GHS-H-Satz
Verursacht Hautreizungen.
GHS-P-Hinweis
Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT:Mit viel Seife und Wasser waschen.
Bei Hautreizung:Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.
GHS-Signalwort: Warnhinweis
missing translation for 'einecsNumber' : 231-722-6
missing translation for 'rtecsNumber' : Gehäuse WS4250000
missing translation for 'tsca' : TSCA
- Sulfur
Signalwort
- Achtung
Gefahrenkategorie
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
- H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/und Seife/waschen.
- P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.