Learn More
Schwefel, 99.5 %, sublimiert, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10400101
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Schwefel, 99.5 %, sublimiert, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10400101 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
25 g, Kunststoffflasche, 25 Gramm
Click to view available options
Menge:
25 g
2.5 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
2.50 Kilogramm
25 Gramm
Artikelnummer. 10400101
Marke: Thermo Scientific Acros 201250250
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 7704-34-9 | S | 32.06 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7704-34-9
Summenformel S
Molekulargewicht (g/mol) 32.06
MDL-Nummer MFCD00085316
InChI-Schlüssel NINIDFKCEFEMDL-UHFFFAOYSA-N
Synonym polymeric, lac, ad usum externum, acmc-20a47y, rubbervulcanizationagentis ot
PubChem CID 5362487
ChEBI CHEBI:26833
IUPAC-Name Schwefel
SMILES [S]
Spezifikation
Siedepunkt 445.0°C
Chemischer Name oder Material Sulfur
Schmelzpunkt 114.0°C
Namenshinweis 99.5%
Farbe Gelb
Physikalische Form Pulver
Menge 25 g
Prozentgehaltsbereich 99.4% min
Fieser 01,1118; 03,273; 05,632; 06,556; 14,291; 15,297
Flammpunkt 168°C
Merck Index 15, 9099
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble. Other solubilities: slightly soluble in alcohol and ether, soluble in carbon disulfide, benzene, (about 2.4%, at 30°C, much more at higher temps.),toluene,, acetone (2.65% at 25°C), chloroform (1.5% at 18°C)
Formelmasse 32.05
Reinheit (%) 99.5%
Verpackung Kunststoffflasche
Dichte 2.36
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Sulfur
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/und Seife/waschen.
  • P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Name des Produkts
Schwefel, 99.5 %, sublimiert, Thermo Scientific Chemicals >