Learn More
Sulfasalazin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 15700909
Zum Warenkorb hinzufügen
compliance-icons
Sulfasalazin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15700909
5 g
Click to view available options
Menge:
5 g
Artikelnummer. 15700909
Marke: Thermo Scientific Acros 461240050
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Sulfasalazine
CAS 599-79-1
Schmelzpunkt 260.0°C to 265.0°C
Prozentgehaltsbereich 96.0 % min. (HPLC)
Summenformel C18H14N4O5S
Menge 5 g
Löslichkeitsinformationen Solubility aq. soln.: insoluble. Other solubilities: slightly soluble in alcohols, insoluble in ether, benzene, chloroform
InChI-Schlüssel OQANPHBRHBJGNZ-BKUYFWCQSA-N
SMILES OC(=O)C1=C\C(C=CC1=O)=N/NC1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)NC1=CC=CC=N1
IUPAC-Name (3Z)-6-Oxo-3-(2-{4-[(Pyridin-2-yl)Sulfamoyl]Phenyl}Hydrazin-1-Yliden)Cyclohexa-1,4-Dien-1-Carbonsäure
Molekulargewicht (g/mol) 398.39
Formelmasse 398.39
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
3 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0456968 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/10/2023 Catalog Number461240050,461240250,461241000
ChargennummerA0451247 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum02/05/2023 Catalog Number461240050,461240250,461241000
ChargennummerA0374705 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/09/2021 Catalog Number461240050,461240250,461241000
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Sulfasalazine
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Karzinogenität Kategorie 2
  • Inhalationsallergen Kategorie 1
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H334-Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
  • H351-Kann vermutlich Krebs erzeugen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P284-¢Bei unzureichender Belüftung! Atemschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P342+P311-Bei Symptomen der Atemwege: GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Salicylazosulfapyridine
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Sulfasalazin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals >