Learn More
Thermo Scientific Chemicals Sucralose, 98 %
Beschreibung
Sucralose is a non-caloric sugar used as a sweetener that activates T1R2/T1R3 sweet taste receptors and modulates glucagon-like peptide-1, glucose-dependent insulinotrophic peptide, and incretin secretion.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Sucralose ist ein nicht-kalorischer Zucker, der als Süßstoff verwendet wird. Es aktiviert Geschmackserrezeptoren der Typen T1R2/T1R3 aktiviert und moduliert Glukagon-ähnliche Peptide, 1-Glucoseabhängige insulinotrophe Peptide sowie die Sekretion von Inkretinen.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Nur für Forschungszwecke: Nicht für die Verwendung in Lebensmitteln, Kosmetika oder diagnostischen und therapeutischen Anwendungen bei Tieren oder Menschen bestimmt.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Sucralose |
Schmelzpunkt | 130°C (decomposition) |
Farbe | Weiß |
Menge | 50 g |
Beilstein | 3654410 |
Merck Index | 14,8880 |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in Water. |
Formelmasse | 397.63 |
Reinheit (%) | 98% |
Physikalische Form | Pulver |