missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Sampling Systems™ Sub Sampler Pro

Es können Proben in einem festgelegten Abstand vom Boden eines Behälters oder alternativ aus der Mitte eines Behälters oder Wells entnommen werden. Der Sampling Systems™ Sub Sampler Pro Probenehmer wird auch als Bomb Sampler bezeichnet und wird weltweit sowohl für chemische als auch für umwelttechnische Proben verwendet.

312.00 CHF - 954.00 CHF

Spezifikation

Produkttyp Probenehmer
Kapazität (metrisch) 500 ml
Mehr Spezifikationen ansehen

Produkte 2
Produktcode Marke Material Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Material Preis Menge & Verfügbarkeit  
15809361
Unterlagen ansehen
Sampling Systems™
5072B-500
Edelstahl
312.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 21-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
 
15899351
Unterlagen ansehen
Sampling Systems™
5072A-500
Vernickeltes Messing
954.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 21-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
 
Beschreibung

Beschreibung

  • Senken Sie den Sub Sampler Pro ab, bis der Kolbenaufbau den Boden des Behälters erreicht
  • Wenn der Kolbenaufbau auf den Boden trifft, wird er nach oben gedrückt, damit die Probe in das Gerät gelangen kann
  • Wenn der Probenehmer angehoben wird, fällt der Kolben nach unten und versiegelt den Probenehmer
  • Senken Sie den Sub Sampler Pro in die Flüssigkeit ab
  • Ziehen Sie bei der erforderlichen Tiefe an der Steuerleitung, um den Kolben anzuheben
  • Dadurch kann die Flüssigkeit in den Probenehmer gelangen
  • Lassen Sie die Steuerleitung los, und der Kolben senkt sich ab und versiegelt die Probe
Spezifikation

Spezifikation

Probenehmer
500 ml
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts
Sampling Systems™ Sub Sampler Pro

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt