Learn More
Sampling Systems™ Sub Sampler Pro
Es können Proben in einem festgelegten Abstand vom Boden eines Behälters oder alternativ aus der Mitte eines Behälters oder Wells entnommen werden. Der Sampling Systems™ Sub Sampler Pro Probenehmer wird auch als Bomb Sampler bezeichnet und wird weltweit sowohl für chemische als auch für umwelttechnische Proben verwendet.
Marke:  Sampling Systems™ 5072B-500
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15809361
  • 312.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 10-07-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Senken Sie den Sub Sampler Pro ab, bis der Kolbenaufbau den Boden des Behälters erreicht
  • Wenn der Kolbenaufbau auf den Boden trifft, wird er nach oben gedrückt, damit die Probe in das Gerät gelangen kann
  • Wenn der Probenehmer angehoben wird, fällt der Kolben nach unten und versiegelt den Probenehmer
  • Senken Sie den Sub Sampler Pro in die Flüssigkeit ab
  • Ziehen Sie bei der erforderlichen Tiefe an der Steuerleitung, um den Kolben anzuheben
  • Dadurch kann die Flüssigkeit in den Probenehmer gelangen
  • Lassen Sie die Steuerleitung los, und der Kolben senkt sich ab und versiegelt die Probe
Spezifikation
Spezifikation
Probenehmer
Edelstahl
500 ml
Name des Produkts
Sampling Systems™ Sub Sampler Pro > Material:Edelstahl