Learn More
Grant Instruments™ SUB Aqua Pro
Der tropffreie transparente Deckel gewährleistet höhere Leistung, geringere Verdunstung und höhere Energieeinsparungen. Grant Instruments™ SUB Aqua Pro Wasserbad zeichnet sich durch eine gut ablesbare Weitwinkel-LED-Anzeige aus und ermöglicht so eine unmittelbare Statusüberprüfung.
1190.00 CHF - 2050.00 CHF
Spezifikation
Temperaturbereich | Umgebungstemperatur +5 °C bis 99 °C |
---|---|
Temperaturstabilität | ±0.2 °C |
Gewährleistung | 3 Jahre |
Spannung | 120/230 V |
Frequenz | 50/60 Hz |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Modell | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Modell | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15157025
|
Grant Instruments™
SAP12 |
12 l | SAP12 |
1450.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
15187025
|
Grant Instruments™
SAP18 |
18 l | SAP18 |
1255.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
15127025
|
Grant Instruments™
SAP2 |
2 l | SAP2 |
1190.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
15177025
|
Grant Instruments™
SAP26 |
26 l | SAP26 |
1305.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
15147025
|
Grant Instruments™
SAP5 |
5 l | SAP5 |
1320.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
15167025
|
Grant Instruments™
SAP34 |
34 l | SAP34 |
2050.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 05-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
15197025
|
Grant Instruments™
SAPD |
5 und 12 l | SAPD | N/A | ||||||
15137025
|
Grant Instruments™
SAP2S |
2 l | SAP2s |
1265.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
Mit transparentem Deckel ohne Tropfschutz für verbesserte Leistung, reduzierte Verdampfung und verbesserte Energieeinsparung.Das SUB Aqua Pro Wasserbad von Grant Instruments™ bietet eine klare LED-Anzeige mit weitem Blickwinkel für sofortige Erkennung des Badstatus.
- Betrieb bei Umgebungstemperatur +5 bis 99 °C
- Set and Forget™ schnelles Erwärmen, akkurate Temperatursteuerung
- Stabilität ±0.2 °C
- 0.1 °C Einstellungsauflösung
- Alarm vor zu hoher Temperatur - schützt Proben vor Überhitzung
- Fortschrittlicher Trockenstart und Austrocknungsschutz
- Geeignet für den Gebrauch mit Hitzeübertragungsbeads (Mit Ausnahme von SAP2 & SAP2S Modellen)
- Ablasshahn und transparenter Deckel im Lieferumfang enthalten
- Zeitschaltuhr und Voreinstellungen
- 120 und 230 V-Modelle sind lieferbar
- 3-Jahre-Garantie
Spezifikation
Umgebungstemperatur +5 °C bis 99 °C | |
3 Jahre | |
50/60 Hz |
±0.2 °C | |
120/230 V |