Learn More
Grant Instruments™ SUB Aqua Pro
Der tropffreie transparente Deckel gewährleistet höhere Leistung, geringere Verdunstung und höhere Energieeinsparungen. Grant Instruments™ SUB Aqua Pro Wasserbad zeichnet sich durch eine gut ablesbare Weitwinkel-LED-Anzeige aus und ermöglicht so eine unmittelbare Statusüberprüfung.
Marke: Grant Instruments™ SAP34
1306.73 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24075" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Mit transparentem Deckel ohne Tropfschutz für verbesserte Leistung, reduzierte Verdampfung und verbesserte Energieeinsparung.Das SUB Aqua Pro Wasserbad von Grant Instruments™ bietet eine klare LED-Anzeige mit weitem Blickwinkel für sofortige Erkennung des Badstatus.
- Betrieb bei Umgebungstemperatur +5 bis 99 °C
- Set and Forget™ schnelles Erwärmen, akkurate Temperatursteuerung
- Stabilität ±0.2 °C
- 0.1 °C Einstellungsauflösung
- Alarm vor zu hoher Temperatur - schützt Proben vor Überhitzung
- Fortschrittlicher Trockenstart und Austrocknungsschutz
- Geeignet für den Gebrauch mit Hitzeübertragungsbeads (Mit Ausnahme von SAP2 & SAP2S Modellen)
- Ablasshahn und transparenter Deckel im Lieferumfang enthalten
- Zeitschaltuhr und Voreinstellungen
- 120 und 230 V-Modelle sind lieferbar
- 3-Jahre-Garantie
Spezifikation
34 l | |
1800 W (230 V), 1300 W (120 V) | |
3 | |
±0.2 °C | |
770 x 335 x 275 mm | |
635 mm | |
281 mm | |
13,8 kg | |
50/60 Hz |
Umgebungstemperatur +5 °C bis 99 °C | |
SAP34 | |
±0,1 °C | |
3 Jahre | |
770 mm | |
335 mm | |
275 mm | |
120/230 V |
Aktionen
-
Mehrere Hersteller
Die ultimative Laborgeräte-Promotion
Sparen Sie bis zu 78 % bei hochwertigen Laborgeräten und rüsten Sie Ihr Labor zu den günstigsten Preisen auf.Aktionscode: 24075Gültig bis zum: 2025-06-30
Neues Angebot Sparen Sie bis zu 78%