Learn More
Cole-Parmer™ SCHMELZPUNKTGERAET BASIC SMP11
Enthält eine 100er-Packung Schmelzpunktröhrchen
Marke:  Cole-Parmer™ 03013-61
Artikelnummer. 11436618
  • 1105.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Beschreibung
  • Lieferung mit einem sicheren, mit Spiritus gefüllten quecksilberfreien Thermometer.
  • Leicht verständliche Anweisungen werden direkt auf das Gerät gedruckt und sind in den meisten europäischen Sprachen erhältlich.
  • Manuell einstellbare Heizrate.
  • Erwärmt Proben schnell (bis zu 20 °C pro Minute) auf die Schmelztemperatur und bis zur maximalen Temperatur von 250 °C.
  • Genaue Messwerte bis innerhalb von 1 °C der Schmelztemperatur können durch eine langsamere Heizrate von zwischen 1 und 10 °C pro Minute erreicht werden.
  • Es können bis zu drei Proben gleichzeitig angezeigt und getestet werden.
  • Die Proben werden durch eine helle weiße LED beleuchtet und über eine Lupe betrachtet.
  • Die Vergrößerungslinse kann zur Reinigung mit den auf dem Gerät aufgedruckten einfachen Anweisungen abgenommen werden.
  • Enthält eine Packung mit 100 Schmelzpunktröhrchen.
Spezifikation
Spezifikation
Schmelzpunktgerät
230 V
1 °C
140 x 370 x 110 mm
4.3 in.
5.5 in.
Gehäuse SMP11
122°F to 482°F
1,7 kg
370 mm
50 Hz
50 W
140 mm
230 V, 50 Hz, 75 W
110 mm
140 mm
Je 1
50°bis 250 °C
14.6 in.
Dokumentation
Product Information
Zertifikate
Zubehör anzeigen
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Cole-Parmer™ SCHMELZPUNKTGERAET BASIC SMP11 > Höhe:110mm