Learn More
Cole-Parmer™ Stuart™ Pressmatic Dispenser, Glas, PTFE, Keramik
Die genaue Volumeneinstellung erfolgt über einen robusten, anwenderfreundlichen, selbstsichernden Drehring. Bibby Scientific™ Stuart™ Pressmatic Dispenser aus Glas, PTFE und Keramik gewährleisten dank eines Umwälzventils einen direkten Rückfluss des Vorspülreagenz in die Flasche und damit eine besonders sichere und weniger abfallintensive Anwendung.
Marke:  Cole-Parmer™ 10112-82
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12030902
Beschreibung
Beschreibung
Die Pressmatic-Spender haben ein innovatives Design, das Sicherheit und Anwenderfreundlichkeit maximiert. Ein Rückführventil bedeutet, dass das zur Vorbereitung verwendete Reagenz direkt in die Flasche zurückgeleitet wird, wodurch die Sicherheit verbessert und der Verbrauch verringert wird. Sobald der Spender auf die Flasche aufgebracht wurde, ist er zur optimalen Positionierung vollständig drehbar. Die präzise Volumeneinstellung erfolgt durch einen selbsthemmenden Drehring, der robust und einfach zu bedienen ist und sich während der Anwendung nicht bewegt. Der Kolben ist aus hochwertiger Keramik gefertigt und verhindert Abrieb und Festkleben. Der Flüssigkeitspfad besteht aus Glas, PTFE und Keramik, um eine hervorragende chemische Beständigkeit zu gewährleisten. Das gesamte Gerät kann ohne Demontage autoklaviert werden. Jeder Pressmatic-Spender wird mit 3 x Flaschenadaptern für die meisten Gefäßarten und einem Kalibrierungszertifikat geliefert. Eine vollständige Palette von Ersatzteilen ist lieferbar.
  • Neues ergonomisches Design mit Rückführventil
  • Chemisch beständiger und nicht-haftender Keramikkolben
  • Einfache und genaue Volumeneinstellung
  • Für optimale Positionierung auf Flasche voll drehbar
  • Genauigkeit bei 0.7 %.
  • Lieferung mit Kalibrierungszertifikat
  • Kann bei 121 °C autoklaviert werden
Spezifikation
Spezifikation
< 0.7 %
Autoklavierbar
1 bis 5 ml
0,10 mL
Flaschenaufsatz-Dispenser
Glas, PTFE, Keramik
Flasche
Name des Produkts
Cole-Parmer™ Stuart™ Pressmatic Dispenser, Glas, PTFE, Keramik > Fassungsvermögen:1 bis 5 ml