Learn More
Cole-Parmer™ Stuart™ Vergrößerungsglas
Verwenden Sie dieses Vergrößerungsglas mit dem Stuart™ SC6 Kolonienzähler.
117.00 CHF - 140.00 CHF
Spezifikation
Produkttyp | Objektiv, Vergrößerung |
---|---|
Zur Verwendung mit (Geräte) | Der Kolonienzähler Stuart SCPPLUS |
Enthält | BioCote Antimikrobieller Schutz |
Menge | Je 1 |
Produktcode | Marke | Vergrößerung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Vergrößerung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11446508
|
Cole-Parmer™
14212-60 |
1.7x. |
117.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 13-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
12088183
|
Cole-Parmer™
14212-61 |
3 X |
140.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 18-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
Verwenden Sie diese Lupe mit Stuart™ SC6 Kolonienzählern.
- 1,7 x Lupe für SC6-Koloniezähler
- Druckempfindliches Zählen
- Möglichkeit der Durchschnittszählung
- Strahlend weiße energiesparende LED-Beleuchtung
- Mit BioCote antimikrobiellem Schutz
- Akustische Zählbestätigung
- Wahl eines hellen oder dunklen Hintergrunds
- Anbindung für Drucker oder Computer
Spezifikation
Objektiv, Vergrößerung | |
Der Kolonienzähler Stuart SCPPLUS | |
BioCote Antimikrobieller Schutz | |
Je 1 |