Learn More
Cole-Parmer™ Stuart™ Vergrößerungsglas
Verwenden Sie dieses Vergrößerungsglas mit dem Stuart™ SC6 Kolonienzähler.
Marke:  Cole-Parmer™ 14212-60
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11446508
  • 117.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Beschreibung
Verwenden Sie diese Lupe mit Stuart™ SC6 Kolonienzählern.
  • 1,7 x Lupe für SC6-Koloniezähler
  • Druckempfindliches Zählen
  • Möglichkeit der Durchschnittszählung
  • Strahlend weiße energiesparende LED-Beleuchtung
  • Mit BioCote antimikrobiellem Schutz
  • Akustische Zählbestätigung
  • Wahl eines hellen oder dunklen Hintergrunds
  • Anbindung für Drucker oder Computer
Spezifikation
Spezifikation
Der Kolonienzähler Stuart SCPPLUS
Je 1
Objektiv, Vergrößerung
BioCote Antimikrobieller Schutz
1.7x.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Cole-Parmer™ Stuart™ Vergrößerungsglas > Vergrößerung:Gehäuse 1.7X