Learn More
Cole-Parmer™ Digitales Stuart™ Schmelzpunktgerät
Dieses Gerät kann Schmelzpunkte digital einstellen, messen und anzeigen, und das ganz ohne Thermometer. Das digitale Bibby Scientific™ Stuart™ Schmelzpunktgerät zeigt, in Abhängigkeit vom Modell, Temperaturen in einer Auflösung von bis zu 0.1 Grad an.
1125.00 CHF - 2038.40 CHF
Spezifikation
Produkttyp | Schmelzpunktgerät |
---|---|
Hertz | 50 Hz |
Spannung | 230 V |
Wirkleistung | 75 W |
Genauigkeit | 1 °C |
Produktcode | Marke | Modell | Displaytyp | Auflösung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Modell | Displaytyp | Auflösung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
11446618
|
Cole-Parmer™
03011-41 |
SMP10 | 3-stellige LED-Anzeige | 1 °C |
1125.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
11996458
|
Cole-Parmer™
03011-47 |
SMP20 | 4-stellige LED-Anzeige | 0,1 °C |
2038.40 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
Beschreibung
Dieses Gerät kann Schmelzpunkte digital einstellen, messen und anzeigen, und das ganz ohne Thermometer.Das digitale Stuart™ Schmelzpunktgerät zeigt, in Abhängigkeit vom Modell, Temperaturen in einer Auflösung von bis zu 0,1 Grad an.
Das Gerät ist auf Sicherheit und einfache Bedienung ausgelegt und so ausgezeichnet zur Verwendung in der Ausbildung geeignet. Die Temperatur wird digital genau eingestellt, gemessen und angezeigt, sodass ein Thermometer überflüssig ist.- Digitale Auswahl und Anzeige der Temperatur
- Anwenderfreundliche Bedienung mit Plateaufunktion
- Ideal für Schulungszwecke
- Messen und überwachen Sie zwei Proben gleichzeitig durch ein Vergrößerungsglas mit klarer Sicht und integrierter Beleuchtung.
- Höhenverstellbare Füße ermöglichen den Betrieb des Gerätes mit einem optimalen Beobachtungswinkel.
- Vollständiger Zugang zum Messblock erleichtert das Reinigen.
- Die leicht verständlichen Bedienungsanweisungen sind in den meisten europäischen Sprachen direkt auf dem Gerät aufgedruckt.
- Wird mit einem Kalibrierzertifikat geliefert, das die individuelle Seriennummer für Rückverfolgbarkeit enthält.
SMP10 Modell:
- Zeigt Temperaturen mit einer Auflösung von bis zu 1 Grad an
- Heizt mit einer festen Rate von 2 °C pro Minute
SMP20 Modell
- Zeigt Temperaturen mit einer Auflösung von bis zu 0.1 Grad sowie eine variable Rampenrate an und verfügt über eine Halten-Taste, sodass die genaue Schmelztemperatur aufgezeichnet werden kann.
- Heizt mit einer anwenderbestimmten Rate zwischen 1 und 10 °C pro Minute
Spezifikation
Schmelzpunktgerät | |
230 V | |
1 °C | |
220 x 160 x 170 mm | |
Ideal für Schulungszwecke | |
6,7 in. | |
8.7 in. | |
Je 1 | |
1,8 kg | |
160 mm |
50 Hz | |
75 W | |
Kalibrierzertifikat | |
230 V, 50 Hz, 75 W | |
Bis zu zwei Kapillarröhrchen mit einem Durchmesser von 1,9 mm | |
170 mm | |
160 mm | |
Umgebungstemperatur bis 300 °C | |
6.3 in. |