Learn More
Cole-Parmer™ Stuart™ Auffangkolben aus Borosilikatglas
201.00 CHF - 340.00 CHF
Spezifikation
Material | Borosilikatglas |
---|---|
Typ | Auffangkolben |
Zur Verwendung mit (Geräte) | Für RE100 Rotationsverdampfer |
Menge | Je 1 |
Form | Rund |
Product Code | Brand | Volumen (metrisch) | Price | Quantity & Availability | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product Code | Brand | Volumen (metrisch) | Price | Quantity & Availability | ||||||
12079121
|
Cole-Parmer™
10096-68 |
1000 mL |
340.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 18-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
12089121
|
Cole-Parmer™
10096-72 |
500 mL |
201.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 18-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
Specifications
Borosilikatglas | |
Für RE100 Rotationsverdampfer | |
Rund |
Auffangkolben | |
Je 1 |
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Cole-Parmer™ Stuart™ Auffangkolben aus Borosilikatglas