Learn More
Cole-Parmer™ Stuart™ Auffangkolben aus Borosilikatglas
Marke:  Cole-Parmer™ 10096-72
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12089121
  • 201.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 10-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Spezifikation
Borosilikatglas
Für RE100 Rotationsverdampfer
Rund
Auffangkolben
Je 1
500 mL