Learn More
Cole-Parmer™ Stuart™ Hybridisierungsflaschen aus Borosilikatglas
Eine große Auswahl an Optionen für jede Anwendung
142.00 CHF - 248.00 CHF
Spezifikation
Verschlussmaterial | Polyester |
---|---|
Material | Borosilikatglas |
Produkttyp | Hybridisierungsflasche |
Zur Verwendung mit (Geräte) | Kappe, Deckel |
Verpackung | Je 1 |
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Außendurchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Außendurchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
12028503
|
Cole-Parmer™
39454-99 |
170 mm | 40 mm |
142.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
12008503
|
Cole-Parmer™
39454-97 |
260 mm | 40 mm |
163.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
12018503
|
Cole-Parmer™
39454-98 |
260 mm | 75 mm |
248.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 07-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
Wählen Sie aus einer großen Auswahl an Zubehör für Ihren Stuart™ Hybridisierungsbrutschrank. Wählen Sie aus verschiedenen Rotisseries und Flaschen mit unterschiedlicher Kapazität für Ihre spezifische Anwendung.Spezifikation
Polyester | |
Hybridisierungsflasche | |
Je 1 |
Borosilikatglas | |
Kappe, Deckel |