Learn More
Cole-Parmer™ Stuart™ Hybridisierungsflaschen aus Borosilikatglas
Eine große Auswahl an Optionen für jede Anwendung
Marke: Cole-Parmer™ 39454-98
39.18 CHF gültig bis 2024-10-18
Benutzen Sie den Promotions-Code "21642" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Wählen Sie aus einer großen Auswahl an Zubehör für Ihren Stuart™ Hybridisierungsbrutschrank. Wählen Sie aus verschiedenen Rotisseries und Flaschen mit unterschiedlicher Kapazität für Ihre spezifische Anwendung.Spezifikation
Polyester | |
68,6 mm | |
Kappe, Deckel | |
Je 1 | |
Borosilikatglas |
2.7 in. | |
75 mm | |
10.2 in. | |
260 mm | |
Hybridisierungsflasche |