Learn More
Strontium-Titanoxid-Substrat, 5 x 5 x 1 mm, einseitig poliert, 100 Ausrichtungen, Thermo Scientific Chemicals
112.76 CHF - 425.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 12060-59-2 |
---|---|
Summenformel | O3SrTi |
Molekulargewicht (g/mol) | 183.48 |
MDL-Nummer | MFCD00049554 |
InChI-Schlüssel | VEALVRVVWBQVSL-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | strontium titanate, strontium titanium oxide, unii-olh4i98373, o3ti.sr, strontium titanium oxide srtio3, strontium titanium trioxide, titanate tio32-, strontium 1:1, strontium titanate 100g, strontium dioxido oxo titanium, strontium titanate, powder |
PubChem CID | 82899 |
IUPAC-Name | Strontium; Dioxido(oxo)titan |
SMILES | [Sr++].[O-][Ti]([O-])=O |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11369238
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
042621.KT |
Je 1 | N/A | |||||||
11379238
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
042621.KU |
5 Ea. |
425.00 CHF
5 Stück |
Verfügbar ab: 06-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Chemische Identifikatoren
12060-59-2 | |
183.48 | |
VEALVRVVWBQVSL-UHFFFAOYSA-N | |
82899 | |
[Sr++].[O-][Ti]([O-])=O |
O3SrTi | |
MFCD00049554 | |
strontium titanate, strontium titanium oxide, unii-olh4i98373, o3ti.sr, strontium titanium oxide srtio3, strontium titanium trioxide, titanate tio32-, strontium 1:1, strontium titanate 100g, strontium dioxido oxo titanium, strontium titanate, powder | |
Strontium; Dioxido(oxo)titan |
Spezifikation
Strontium Titanium Oxide Substrate | |
12060-59-2 | |
Substrat | |
MFCD00049554 | |
VEALVRVVWBQVSL-UHFFFAOYSA-N | |
Strontium; Dioxido(oxo)titan | |
82899 |
Polished One Side | |
Weiß | |
O3SrTi | |
strontium titanate, strontium titanium oxide, unii-olh4i98373, o3ti.sr, strontium titanium oxide srtio3, strontium titanium trioxide, titanate tio32-, strontium 1:1, strontium titanate 100g, strontium dioxido oxo titanium, strontium titanate, powder | |
[Sr++].[O-][Ti]([O-])=O | |
183.48 | |
Geruchsneutral |
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'einecsNumber' : 235-044-1
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen