Learn More
Strontium-Titanoxid-Substrat, 5 x 5 x 1 mm, einseitig poliert, 100 Ausrichtungen, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11379238
Verfügbar ab: 11-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Strontium-Titanoxid-Substrat, 5 x 5 x 1 mm, einseitig poliert, 100 Ausrichtungen, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11379238
5 Ea.
Click to view available options
Menge:
5 Ea.
Je 1
Artikelnummer. 11379238
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 042621.KU
Verfügbar ab: 11-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 12060-59-2
Summenformel O3SrTi
Molekulargewicht (g/mol) 183.48
MDL-Nummer MFCD00049554
InChI-Schlüssel VEALVRVVWBQVSL-UHFFFAOYSA-N
Synonym strontium titanate, strontium titanium oxide, unii-olh4i98373, o3ti.sr, strontium titanium oxide srtio3, strontium titanium trioxide, titanate tio32-, strontium 1:1, strontium titanate 100g, strontium dioxido oxo titanium, strontium titanate, powder
PubChem CID 82899
IUPAC-Name Strontium; Dioxido(oxo)titan
SMILES [Sr++].[O-][Ti]([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Strontium Titanium Oxide Substrate
Namenshinweis Polished One Side
Farbe Weiß
Physikalische Form Substrat
Menge 5 Ea.
Geruch Geruchsneutral
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
1 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerL05X013 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/11/2021 Catalog Number042621.KU
Name des Produkts
Strontium-Titanoxid-Substrat, 5 x 5 x 1 mm, einseitig poliert, 100 Ausrichtungen, Thermo Scientific Chemicals >