Learn More
Strontium-Titanoxid-Substrat, 10 x 10 x 1 mm, einseitig poliert, 100 Ausrichtungen, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 12060-59-2 | O3SrTi | 183.48 g/mol
270.00 CHF - 1205.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 12060-59-2 |
---|---|
Summenformel | O3SrTi |
Molekulargewicht (g/mol) | 183.48 |
MDL-Nummer | MFCD00049554 |
InChI-Schlüssel | VEALVRVVWBQVSL-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | strontium titanate, strontium titanium oxide, unii-olh4i98373, o3ti.sr, strontium titanium oxide srtio3, strontium titanium trioxide, titanate tio32-, strontium 1:1, strontium titanate 100g, strontium dioxido oxo titanium, strontium titanate, powder |
PubChem CID | 82899 |
IUPAC-Name | Strontium; Dioxido(oxo)titan |
SMILES | [Sr++].[O-][Ti]([O-])=O |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11368857
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
038507.KT |
Je 1 |
270.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 03-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11358857
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
038507.KU |
5 Ea. |
1205.00 CHF
5 Stück |
Verfügbar ab: 11-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
12060-59-2 | |
183.48 | |
VEALVRVVWBQVSL-UHFFFAOYSA-N | |
82899 | |
[Sr++].[O-][Ti]([O-])=O |
O3SrTi | |
MFCD00049554 | |
strontium titanate, strontium titanium oxide, unii-olh4i98373, o3ti.sr, strontium titanium oxide srtio3, strontium titanium trioxide, titanate tio32-, strontium 1:1, strontium titanate 100g, strontium dioxido oxo titanium, strontium titanate, powder | |
Strontium; Dioxido(oxo)titan |
Spezifikation
Strontium Titanium Oxide Substrate | |
12060-59-2 | |
Substrat | |
MFCD00049554 | |
VEALVRVVWBQVSL-UHFFFAOYSA-N | |
Strontium; Dioxido(oxo)titan | |
82899 |
Polished One Side | |
Weiß | |
O3SrTi | |
strontium titanate, strontium titanium oxide, unii-olh4i98373, o3ti.sr, strontium titanium oxide srtio3, strontium titanium trioxide, titanate tio32-, strontium 1:1, strontium titanate 100g, strontium dioxido oxo titanium, strontium titanate, powder | |
[Sr++].[O-][Ti]([O-])=O | |
183.48 | |
Geruchsneutral |
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'einecsNumber' : 235-044-1
missing translation for 'tsca' : Ja
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen