Learn More
Strontium-Titanoxid-Substrat, 10 x 10 x 1 mm, einseitig poliert, 100 Ausrichtungen, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11368857
Verfügbar ab: 03-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Strontium-Titanoxid-Substrat, 10 x 10 x 1 mm, einseitig poliert, 100 Ausrichtungen, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11368857
Je 1
Click to view available options
Menge:
5 Ea.
Je 1
Artikelnummer. 11368857
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 038507.KT
Verfügbar ab: 03-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 12060-59-2 | O3SrTi | 183.48 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 12060-59-2
Summenformel O3SrTi
Molekulargewicht (g/mol) 183.48
MDL-Nummer MFCD00049554
InChI-Schlüssel VEALVRVVWBQVSL-UHFFFAOYSA-N
Synonym strontium titanate, strontium titanium oxide, unii-olh4i98373, o3ti.sr, strontium titanium oxide srtio3, strontium titanium trioxide, titanate tio32-, strontium 1:1, strontium titanate 100g, strontium dioxido oxo titanium, strontium titanate, powder
PubChem CID 82899
IUPAC-Name Strontium; Dioxido(oxo)titan
SMILES [Sr++].[O-][Ti]([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Strontium Titanium Oxide Substrate
Namenshinweis Polished One Side
Farbe Weiß
Physikalische Form Substrat
Menge Je 1
Geruch Geruchsneutral
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
4 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerZ15C035 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog Number038507.KT,038507.KU
ChargennummerK25T025 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum24/11/2021 Catalog Number038507.KT,038507.KU
ChargennummerY01C050 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum24/11/2021 Catalog Number038507.KT,038507.KU
ChargennummerJ22T044 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 Catalog Number038507.KT,038507.KU
Name des Produkts
Strontium-Titanoxid-Substrat, 10 x 10 x 1 mm, einseitig poliert, 100 Ausrichtungen, Thermo Scientific Chemicals >