Learn More
Strontium-Titanoxid, S.A. 12.5 bis 25 m2/g, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 12060-59-2 | O3SrTi | 183.48 g/mol
212.00 CHF - 794.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 12060-59-2 |
---|---|
Summenformel | O3SrTi |
Molekulargewicht (g/mol) | 183.48 |
MDL-Nummer | MFCD00049554 |
InChI-Schlüssel | VEALVRVVWBQVSL-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | strontium titanate, strontium titanium oxide, unii-olh4i98373, o3ti.sr, strontium titanium oxide srtio3, strontium titanium trioxide, titanate tio32-, strontium 1:1, strontium titanate 100g, strontium dioxido oxo titanium, strontium titanate, powder |
PubChem CID | 82899 |
IUPAC-Name | Strontium; Dioxido(oxo)titan |
SMILES | [Sr++].[O-][Ti]([O-])=O |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11378768
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
041634.22 |
100 g |
212.00 CHF
100 Gramm |
Verfügbar ab: 05-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11388768
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
041634.36 |
500 g |
794.00 CHF
500 Gramm |
Verfügbar ab: 13-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
Strontium titaniumoxide is used as paint . It has been used as a strontium-90-containing material in radioisotope thermoelectric generators. It is also used as a diamond simulant. This compound is been used in television sets, radios and computers, capacitors, because of the dielectric constant of the material. Used in electronics and in electrical insulation.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Chemische Identifikatoren
12060-59-2 | |
183.48 | |
VEALVRVVWBQVSL-UHFFFAOYSA-N | |
82899 | |
[Sr++].[O-][Ti]([O-])=O |
O3SrTi | |
MFCD00049554 | |
strontium titanate, strontium titanium oxide, unii-olh4i98373, o3ti.sr, strontium titanium oxide srtio3, strontium titanium trioxide, titanate tio32-, strontium 1:1, strontium titanate 100g, strontium dioxido oxo titanium, strontium titanate, powder | |
Strontium; Dioxido(oxo)titan |
Spezifikation
Strontium titanium oxide | |
12060-59-2 | |
O3SrTi | |
strontium titanate, strontium titanium oxide, unii-olh4i98373, o3ti.sr, strontium titanium oxide srtio3, strontium titanium trioxide, titanate tio32-, strontium 1:1, strontium titanate 100g, strontium dioxido oxo titanium, strontium titanate, powder | |
VEALVRVVWBQVSL-UHFFFAOYSA-N | |
Strontium; Dioxido(oxo)titan | |
82899 | |
Geruchsneutral |
2060°C | |
Pulver | |
MFCD00049554 | |
It is insoluble in water and most solvents. | |
[Sr++].[O-][Ti]([O-])=O | |
183.48 | |
183.51 | |
4.810 g/mL |
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'einecsNumber' : 235-044-1
missing translation for 'tsca' : Ja
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen