Learn More
Strontium-Titanoxid, S.A. 12.5 bis 25 m2/g, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11378768
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Strontium-Titanoxid, S.A. 12.5 bis 25 m2/g, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11378768
100 g, 100 Gramm
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
500 Gramm
Artikelnummer. 11378768
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 041634.22
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 12060-59-2 | O3SrTi | 183.48 g/mol
Strontium titaniumoxide is used as paint . It has been used as a strontium-90-containing material in radioisotope thermoelectric generators. It is also used as a diamond simulant. This compound is been used in television sets, radios and computers, capacitors, because of the dielectric constant of the material. Used in electronics and in electrical insulation.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 12060-59-2
Summenformel O3SrTi
Molekulargewicht (g/mol) 183.48
MDL-Nummer MFCD00049554
InChI-Schlüssel VEALVRVVWBQVSL-UHFFFAOYSA-N
Synonym strontium titanate, strontium titanium oxide, unii-olh4i98373, o3ti.sr, strontium titanium oxide srtio3, strontium titanium trioxide, titanate tio32-, strontium 1:1, strontium titanate 100g, strontium dioxido oxo titanium, strontium titanate, powderMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 82899
IUPAC-Name Strontium; Dioxido(oxo)titan
SMILES [Sr++].[O-][Ti]([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Strontium titanium oxide
Schmelzpunkt 2060°C
Physikalische Form Pulver
Menge 100 g
Löslichkeitsinformationen It is insoluble in water and most solvents.
Formelmasse 183.51
Geruch Geruchsneutral
Dichte 4.810 g/mL
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerZ21H006 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/04/2022 Catalog Number041634.36,041634.22
ChargennummerC05Z006 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog Number041634.36,041634.22
ChargennummerL26R037 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog Number041634.36,041634.22
ChargennummerF10M39 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog Number041634.36,041634.22
ChargennummerM08F054 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Catalog Number041634.36,041634.22
Name des Produkts
Strontium-Titanoxid, S.A. 12.5 bis 25 m2/g, Thermo Scientific Chemicals >