Learn More
Strontiumchlorid-Hexahydrat, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Strontium chloride hexahydrate is a precursor to prepare strontium chromate which is used as a corrosion inhibitor for aluminum. It is involved in the synthesis of cadmium sulfide core photocatalytic nanoparticles. It is used as a red coloring agent in pyrotechnics. Furthermore, it is utilized in glass-making and metallurgy. In the medical field, its radioactive isotope strontium-89 is used for the treatment of bone cancer. It acts as a catalyst in the conversion of ketones and aldehydes to the corresponding gem-dihydroperoxides using aqueous hydrogen peroxide.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Strontiumchlorid-Hexahydrat ist ein Vorläufer zur Herstellung von Strontiumchromat, das als Korrosionsschutzmittel für Aluminium verwendet wird. Es ist an der Synthese von photokatalytischen Nanopartikeln aus Cadmiumsulfid-Kernmaterial beteiligt. Es wird als roter Farbstoff in der Pyrotechnik verwendet. Außerdem wird es in der Glasherstellung und in der Metallurgie verwendet. In der Medizin wird sein radioaktives Isotop Strontium-89 zur Behandlung von Knochenkrebs eingesetzt. Es wirkt als Katalysator bei der Umwandlung von Ketonen und Aldehyden in die entsprechenden Gem-Dihydroperoxide unter Verwendung von wässrigem Wasserstoffperoxid.
Löslichkeit
Wasserlöslich. Geringfügig löslich in Ethanol und Aceton. Unlöslich in Ammoniak.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Strontium chloride hexahydrate |
Menge | 250 g |
Merck Index | 14,8840 |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in water. Slightly soluble in ethanol and acetone. Insoluble in ammonia. |
Formelmasse | 266.62 (158.53 Anhydrous) |
Reinheit (%) | ≥99% |
Brechungsindex | 1.65 |
Empfindlichkeit | Hygroskopisch |
Dichte | 1.93 |
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
10244810 | Analysenzertifikat | 29/11/2022 | A16764.0B,A16764.30 |
10241986 | Analysenzertifikat | 12/07/2022 | A16764.0B,A16764.30 |
10237383 | Analysenzertifikat | 12/04/2022 | A16764.0B,A16764.30 |
10237877 | Analysenzertifikat | 12/04/2022 | A16764.0B,A16764.30 |
10238658 | Analysenzertifikat | 12/04/2022 | A16764.0B,A16764.30 |
Sicherheit und Handhabung
- Strontium chloride hexahydrate
- Gefahr
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- MIXTURE LIST-Enthält: Strontium chloride (SrCl2), hexahydrate