Learn More
Strontiumoxid, 99.5 % (Metallbasis), SrO ≈ 97 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 1314-11-0 | OSr | 103.619 g/mol
586.67 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 1314-11-0 |
---|---|
Summenformel | OSr |
Molekulargewicht (g/mol) | 103.619 |
MDL-Nummer | MFCD00049558 |
InChI-Schlüssel | UFQXGXDIJMBKTC-UHFFFAOYSA-N |
PubChem CID | 518709 |
IUPAC-Name | Strontiumoxid |
SMILES | O=[Sr] |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11339219
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
088220.22 |
100 g | N/A | ||||||
Beschreibung
Strontium oxide was used to make television picture tube glass. It finds application in glass, optic and ceramic industry. It is an active component of paint dryers. It is also used to prepare pure strontium up on heating with aluminum under vacuum.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Chemische Identifikatoren
1314-11-0 | |
103.619 | |
UFQXGXDIJMBKTC-UHFFFAOYSA-N | |
Strontiumoxid |
OSr | |
MFCD00049558 | |
518709 | |
O=[Sr] |
Spezifikation
ca 3000°C | |
2430°C | |
Pulver | |
OSr | |
Soluble in potassium hydroxide solution. Slightly soluble in alcohol. Insoluble in acetone and ether. | |
O=[Sr] | |
103.619 | |
103.62 | |
4.7 g/mL |
Strontium oxide | |
1314-11-0 | |
99.5% (metals basis) | |
MFCD00049558 | |
UFQXGXDIJMBKTC-UHFFFAOYSA-N | |
Strontiumoxid | |
518709 | |
Moisture sensitive |
Sicherheit und Handhabung
P260-P264b-P271-P280-P301+P330+P331-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P363-P501c
Gehäuse H314-H335
missing translation for 'dotInformation' : Gefahrenklasse:8; Verpackungsgruppe:II
missing translation for 'einecsNumber' : 215-219-9
missing translation for 'tsca' : Ja
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen
- Strontium oxide
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: Strontium oxide (SrO)