Learn More
Strontiumoxid, 99.5 % (Metallbasis), SrO ≈ 97 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11339219
Strontiumoxid, 99.5 % (Metallbasis), SrO ≈ 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11339219
100 g
Click to view available options
Menge:
100 g
Artikelnummer. 11339219
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 088220.22
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
CAS: 1314-11-0 | OSr | 103.619 g/mol
Strontium oxide was used to make television picture tube glass. It finds application in glass, optic and ceramic industry. It is an active component of paint dryers. It is also used to prepare pure strontium up on heating with aluminum under vacuum.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1314-11-0
Summenformel OSr
Molekulargewicht (g/mol) 103.619
MDL-Nummer MFCD00049558
InChI-Schlüssel UFQXGXDIJMBKTC-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 518709
IUPAC-Name Strontiumoxid
SMILES O=[Sr]
Spezifikation
Siedepunkt ca 3000°C
Chemischer Name oder Material Strontium oxide
Schmelzpunkt 2430°C
Physikalische Form Pulver
Menge 100 g
Prozentgehaltsbereich 99.5% (metals basis)
Löslichkeitsinformationen Soluble in potassium hydroxide solution. Slightly soluble in alcohol. Insoluble in acetone and ether.
Formelmasse 103.62
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Dichte 4.7
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerP11L034 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum19/03/2025 Catalog Number088220.22,088220.06,088220.14
ChargennummerP06K039 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/03/2024 Catalog Number088220.22,088220.06,088220.14
Chargennummer10247111 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/06/2023 Catalog Number088220.22,088220,088220.06,088220.14
ChargennummerZ03H047 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/04/2022 Catalog Number088220.22,088220.06,088220.14
ChargennummerG14X026 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/12/2021 Catalog Number088220.22,088220.06,088220.14
Name des Produkts
Strontiumoxid, 99.5 % (Metallbasis), SrO ≈ 97 %, Thermo Scientific Chemicals >