Learn More
Strontiumfluorid, 99 % min., Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Strontium fluoride is used as an optical material for a small range of special applications. It also used as use is as a carrier of strontium-90 radioisotope in radioisotope thermoelectric generators.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Strontium fluoride |
Schmelzpunkt | 1473°C |
Farbe | Weiß |
Physikalische Form | Pulver |
Menge | 250 g |
Merck Index | 14,8842 |
Löslichkeitsinformationen | Slightly soluble in water (11;7mg at 18°C/100mL), dilute acids; Decomposes in strong acids |
Formelmasse | 125.62 |
Reinheit (%) | ≤99% |
Geruch | Geruchsneutral |
Mehr anzeigen |
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Artikelnummer |
---|---|---|---|
R28L038 | Analysenzertifikat | 29/05/2025 | 012201.A7,012201.30,012201.A1 |
Y01K010 | Analysenzertifikat | 26/11/2024 | 012201.A7,012201.30,012201.A1 |
W25K009 | Analysenzertifikat | 03/10/2024 | 012201.A7,012201.30,012201.A1 |
P14K023 | Analysenzertifikat | 20/03/2024 | 012201.A7,012201.30,012201.A1 |
J10N41 | Analysenzertifikat | 17/11/2021 | 012201.A7,012201.30,012201.A1 |