Learn More
Strontiumfluorid, 99 % min., Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11336608
Lager vorrätig
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Strontiumfluorid, 99 % min., Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11336608
1 kg, 1 Kilogramm
Click to view available options
Menge:
250 g
1 kg
5 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
250 Gramm
Artikelnummer. 11336608
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 012201.A1
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 7783-48-4 | F2Sr | 125.62 g/mol
Strontium fluoride is used as an optical material for a small range of special applications. It also used as use is as a carrier of strontium-90 radioisotope in radioisotope thermoelectric generators.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7783-48-4
Summenformel F2Sr
Molekulargewicht (g/mol) 125.62
MDL-Nummer MFCD00011251
InChI-Schlüssel FVRNDBHWWSPNOM-UHFFFAOYSA-L
Synonym strontium difluoride, unii-efy8gjs81z, strontium fluoride srf2, efy8gjs81z, strontium 2+ ion difluoride, fluoride, sr, fluoride, strontium 2+ difluoride, beta-bromo isovaleric acid, ksc379a4r, strontium fluoride 250g
PubChem CID 82210
IUPAC-Name Strontium; Difluorid
SMILES [F-].[F-].[Sr++]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Strontium fluoride
Schmelzpunkt 1473°C
Farbe Weiß
Physikalische Form Pulver
Menge 1 kg
Merck Index 14,8842
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water (11;7mg at 18°C/100mL), dilute acids; Decomposes in strong acids
Formelmasse 125.62
Reinheit (%) ≤99%
Geruch Geruchsneutral
Brechungsindex 1.442
Dichte 4.240 g/mL
Name des Produkts
Strontiumfluorid, 99 % min., Thermo Scientific Chemicals >