Learn More
Strontiumfluorid, 99.99 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals, Puratronic™
26.77 CHF - 557.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS 7783-48-4
Summenformel F2Sr
Molekulargewicht (g/mol) 125.62
MDL-Nummer MFCD00011251
InChI-Schlüssel FVRNDBHWWSPNOM-UHFFFAOYSA-L
Synonym strontium difluoride, unii-efy8gjs81z, strontium fluoride srf2, efy8gjs81z, strontium 2+ ion difluoride, fluoride, sr, fluoride, strontium 2+ difluoride, beta-bromo isovaleric acid, ksc379a4r, strontium fluoride 250g
PubChem CID 82210
SMILES [F-].[F-].[Sr++]
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 4
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
11337047
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
010878.02
0.5 g Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
11327047
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
010878.06
5 g
71.45 CHF
5 Gramm
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
11317047
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
010878.14
25 g
175.00 CHF
25 Gramm
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
11347047
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
010878.22
100 g
557.00 CHF
100 Gramm
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Strontium fluoride is used as an optical coating on lenses, and as a thermoluminescent dosimeter crystal. It also finds use as a water insoluble strontium source for use in oxygen-sensitive applications such as metal production. It serves both as a source of strontium and fluoride.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Mehr anzeigen
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
In case of contact with eyes, rinse immediately with plenty of water and seek medical advice. Wear suitable gloves. This material and/or its container must be disposed of as hazardous waste.
Irritating to eyes, respiratory system and skin.
missing translation for 'einecsNumber' : 232-000-3
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Product Certifications
Name des Produkts
Strontiumfluorid, 99.99 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals, Puratronic™