Learn More
Strontiumfluorid, 99.99 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals, Puratronic™ Artikelnummer.: 11347047
Lager vorrätig
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Strontiumfluorid, 99.99 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals, Puratronic™
Artikelnummer. 11347047
100 g, 100 Gramm
Click to view available options
Menge:
0.5 g
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
0.50 Gramm
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11347047
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 010878.22
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 7783-48-4 | F2Sr | 125.62 g/mol
Strontium fluoride is used as an optical coating on lenses, and as a thermoluminescent dosimeter crystal. It also finds use as a water insoluble strontium source for use in oxygen-sensitive applications such as metal production. It serves both as a source of strontium and fluoride.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7783-48-4
Summenformel F2Sr
Molekulargewicht (g/mol) 125.62
MDL-Nummer MFCD00011251
InChI-Schlüssel FVRNDBHWWSPNOM-UHFFFAOYSA-L
Synonym strontium difluoride, unii-efy8gjs81z, strontium fluoride srf2, efy8gjs81z, strontium 2+ ion difluoride, fluoride, sr, fluoride, strontium 2+ difluoride, beta-bromo isovaleric acid, ksc379a4r, strontium fluoride 250gMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 82210
SMILES [F-].[F-].[Sr++]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Strontium Fluoride
Schmelzpunkt 1473°C
Physikalische Form Pulver
Menge 100 g
Prozentgehaltsbereich 99.99%, metal basis
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
IUPAC-Name Strontium; Difluorid
Formelmasse 125.62
Brechungsindex 1.442
Dichte 4.24
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Artikelnummer
ChargennummerN15J021 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum09/05/2023 Artikelnummer010878.06,010878.14,010878.22
ChargennummerP30I038 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum11/08/2022 Artikelnummer010878.06,010878.14,010878.22
ChargennummerQ21I013 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum11/08/2022 Artikelnummer010878.06,010878.14,010878.22
Chargennummer23016 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/11/2021 Artikelnummer010878.06,010878.14,010878.22
Chargennummer23568 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/11/2021 Artikelnummer010878.06,010878.14,010878.22
Name des Produkts
Strontiumfluorid, 99.99 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals, Puratronic™ >