Learn More
Strontium, destillierte dendritische Stücke, 99.8 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
CAS: 7440-24-6 | Sr | 87.62 g/mol
2392.34 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 7440-24-6 |
---|---|
Summenformel | Sr |
Molekulargewicht (g/mol) | 87.62 |
MDL-Nummer | MFCD00134060 |
InChI-Schlüssel | CIOAGBVUUVVLOB-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | strontium, elemental, unii-yzs2rpe8le, yzs2rpe8le, estroncio, granules, 19mm 0.76in & down metals basis, strontium, distilled dendritic pieces, atom, pieces, strontium, chunks, pieces, dendritic |
PubChem CID | 5359327 |
ChEBI | CHEBI:33324 |
IUPAC-Name | Strontium |
SMILES | [Sr] |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11320198
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
042929.14 |
25 g |
2392.34 CHF
25 Gramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
- Ampulliert unter Argon
Chemische Identifikatoren
7440-24-6 | |
87.62 | |
CIOAGBVUUVVLOB-UHFFFAOYSA-N | |
5359327 | |
Strontium |
Sr | |
MFCD00134060 | |
strontium, elemental, unii-yzs2rpe8le, yzs2rpe8le, estroncio, granules, 19mm 0.76in & down metals basis, strontium, distilled dendritic pieces, atom, pieces, strontium, chunks, pieces, dendritic | |
CHEBI:33324 | |
[Sr] |
Spezifikation
Strontium | |
Distilled dendritic pieces | |
(Metallbasis) | |
MFCD00134060 | |
strontium, elemental, unii-yzs2rpe8le, yzs2rpe8le, estroncio, granules, 19mm 0.76in & down metals basis, strontium, distilled dendritic pieces, atom, pieces, strontium, chunks, pieces, dendritic | |
[Sr] | |
87.62 | |
CHEBI:33324 | |
Ampulle |
Goldfarben | |
7440-24-6 | |
Sr | |
UN3208 | |
CIOAGBVUUVVLOB-UHFFFAOYSA-N | |
Strontium | |
5359327 | |
99.8% | |
Air and moisture sensitive |
Sicherheit und Handhabung
GHS H-Satz
H261
In Berührung mit Wasser entstehen entzündbare Gase.
P223-P231+P232-P280-P335+P334-P370+P378q-P501c
Gehäuse H260
missing translation for 'dotInformation' : Transportgefahrenklasse:4.3; Verpackungsgruppe:II; Bezeichnung des Gutes:METALLISCHER STOFF, WASSERREAKTIV, NICHT NÄHER SPEZIFIZIERT
missing translation for 'einecsNumber' : 231-133-4
missing translation for 'rtecsNumber' : Gehäuse WK7700000
missing translation for 'tsca' : Ja
missing translation for 'storageNote' :
- Ampulliert unter Argon
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen; unter Argon lagern