Learn More
Strontium, destillierte dendritische Stücke, 99.8 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
25 g
Beschreibung
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
- Ampulliert unter Argon
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Strontium |
Farbe | Goldfarben |
Namenshinweis | Distilled dendritic pieces |
Hinweise zum Prozentgehalt | (Metallbasis) |
UN-Nummer | UN3208 |
Menge | 25 g |
Reinheit (%) | 99.8% |
Verpackung | Ampulle |
Empfindlichkeit | Air and moisture sensitive |
Name des Produkts
Strontium, destillierte dendritische Stücke, 99.8 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur