Learn More
Strontiumchlorid-Hexahydrat, 99+ %, ACS-Reagenz, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 10025-70-4 | Cl2H12O6Sr | 266.61 g/mol
35.74 CHF - 104.52 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 10025-70-4 |
---|---|
Summenformel | Cl2H12O6Sr |
Molekulargewicht (g/mol) | 266.61 |
MDL-Nummer | MFCD00149865 |
InChI-Schlüssel | AMGRXJSJSONEEG-UHFFFAOYSA-L |
IUPAC-Name | Strontium(2+)-Hexahydrat-Dichlorid |
SMILES | O.O.O.O.O.O.[Cl-].[Cl-].[Sr++] |
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10349220
|
Thermo Scientific Acros
315081000 |
100 g | Kunststoffflasche |
35.74 CHF
100 Gramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10589823
|
Thermo Scientific Acros
315085000 |
500 g | Kunststoffflasche |
104.52 CHF
500 Gramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Chemische Identifikatoren
10025-70-4 | |
266.61 | |
AMGRXJSJSONEEG-UHFFFAOYSA-L | |
O.O.O.O.O.O.[Cl-].[Cl-].[Sr++] |
Cl2H12O6Sr | |
MFCD00149865 | |
Strontium(2+)-Hexahydrat-Dichlorid |
Spezifikation
Strontium chloride hexahydrate | |
For analysis ACS | |
Weiß | |
Kristalle | |
Cl2H12O6Sr | |
MFCD00149865 | |
Solubility in water: 106.2 g/100mL (0°C). Other solubilities: soluble in alcohol | |
O.O.O.O.O.O.[Cl-].[Cl-].[Sr++] | |
266.61 | |
≥99% |
115.0°C | |
10025-70-4 | |
5.0 to 7.0 (5% soln. at 25°C) | |
99.0 to 103% (Complexometry) | |
SrCl2·6H2O | |
15, 8970 | |
AMGRXJSJSONEEG-UHFFFAOYSA-L | |
Strontium(2+)-Hexahydrat-Dichlorid | |
266.62 | |
ACS-Reagenz |
Sicherheit und Handhabung
GHS-H-Hinweis
Verursacht schwere Augenschäden.
GHS-P-Hinweis
Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN:Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen.
Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen.
Weiter ausspülen.
Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen.
GHS-Signalwort: Gefahr
- Strontium chloride hexahydrate
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.