Learn More
Strontiumchlorid-Hexahydrat, 99+ %, ACS-Reagenz, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10349220
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Strontiumchlorid-Hexahydrat, 99+ %, ACS-Reagenz, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10349220 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
100 g, Kunststoffflasche
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Verpackung:
Kunststoffflasche
Artikelnummer. 10349220
Marke: Thermo Scientific Acros 315081000
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 10025-70-4 | Cl2H12O6Sr | 266.61 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10025-70-4
Summenformel Cl2H12O6Sr
Molekulargewicht (g/mol) 266.61
MDL-Nummer MFCD00149865
InChI-Schlüssel AMGRXJSJSONEEG-UHFFFAOYSA-L
IUPAC-Name Strontium(2+)-Hexahydrat-Dichlorid
SMILES O.O.O.O.O.O.[Cl-].[Cl-].[Sr++]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Strontium chloride hexahydrate
Schmelzpunkt 115.0°C
Namenshinweis For analysis ACS
Farbe Weiß
pH 5.0 to 7.0 (5% soln. at 25°C)
Physikalische Form Kristalle
Menge 100 g
Prozentgehaltsbereich 99.0 to 103% (Complexometry)
Strukturformel SrCl2·6H2O
Merck Index 15, 8970
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 106.2 g/100mL (0°C). Other solubilities: soluble in alcohol
Formelmasse 266.62
Reinheit (%) ≥99%
Güte ACS-Reagenz
Verpackung Kunststoffflasche
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0471969 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/05/2025 Catalog Number315081000,315085000
ChargennummerA0467524 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum30/01/2025 Catalog Number315081000,315085000
ChargennummerA0464137 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum10/07/2024 Catalog Number315081000,315085000
ChargennummerA0460307 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum16/02/2024 Catalog Number315081000,315085000
ChargennummerA0457684 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum10/11/2023 Catalog Number315081000,315085000
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Strontium chloride hexahydrate
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Name des Produkts
Strontiumchlorid-Hexahydrat, 99+ %, ACS-Reagenz, Thermo Scientific Chemicals >